3-Amino-2-(phenylamino)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1982-100MG
APOSOR1982-100MGEA
56.7
EUR
APOSOR1982-100MG
3-Amino-2-(phenylamino)benzoic acid
3-Amino-2-(phenylamino)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056212 CAS-Nummer: 116702-63-7 |