Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1990-25G
APOSOR1990-25GEA 87 EUR
APOSOR1990-25G
Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat
Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat
Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 76…78 °C
Dichte: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239506
CAS-Nummer: 25662-28-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR