Methyl-2-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR200007-1G
APOSOR200007-1GEA 0 EUR
APOSOR200007-1G
Methyl-2-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
Methyl-2-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzoate
Formel: C₁₇H₁₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13790489
CAS-Nummer: 1157652-59-9