tert-Butyl-4-[3-(methoxycarbonyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR200008-1G
APOSOR200008-1GEA
0
EUR
APOSOR200008-1G
tert-Butyl-4-[3-(methoxycarbonyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[3-(methoxycarbonyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₈H₂₆N₂O₄ Molecular Weight: 334,42 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808796 CAS-Nummer: 203047-36-3 |