(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid

OR20001-25G
APOSOR20001-25GEA 133 EUR
APOSOR20001-25G
(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure, technische Qualität
(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00183328
CAS-Nummer: 6496-89-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR