Ethyl-7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR200013-1G
APOSOR200013-1GEA
406
EUR
APOSOR200013-1G
Ethyl-7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Molecular Weight: 283.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20037416 CAS-Nummer: 81438-56-4 |