4-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Nitrobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR200021-1G
APOSOR200021-1GEA 140 EUR
APOSOR200021-1G
4-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formel: C₇H₄N₂O₄
Molecular Weight: 180,12 g/mol
Schmelzpunkt: 227…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00460557
CAS-Nummer: 28955-71-7