6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Salsolidine HCl
OR200031-1G
APOSOR200031-1GEA
179
EUR
APOSOR200031-1G
6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈ClNO₂ Molecular Weight: 243,74 g/mol Schmelzpunkt: 189…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00050647 CAS-Nummer: 63283-42-1 |