N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
OR200032-1G
APOSOR200032-1GEA 0 EUR
APOSOR200032-1G
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 179…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055924
CAS-Nummer: 15962-46-6