Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR200036-1G
APOSOR200036-1GEA
0
EUR
APOSOR200036-1G
Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂ Molecular Weight: 219,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909459 CAS-Nummer: 321198-22-5 |