4-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR200041-1G
APOSOR200041-1GEA
0
EUR
APOSOR200041-1G
4-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
4-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₈N₂O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00579130 CAS-Nummer: 794-65-0 |