3-(4-Nitrophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR200044-1G
APOSOR200044-1GEA
0
EUR
APOSOR200044-1G
3-(4-Nitrophenoxy)benzaldehyde
3-(4-Nitrophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉NO₄ Molecular Weight: 243.22 g/mol Schmelzpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18207479 CAS-Nummer: 17076-72-1 |