3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR200045-1G
APOSOR200045-1GEA 519 EUR
APOSOR200045-1G
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₃H₉NO₅
Schmelzpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00690134
CAS-Nummer: 27237-21-4