Ethyl-1-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR200046-1G
APOSOR200046-1GEA
0
EUR
APOSOR200046-1G
Ethyl-1-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 269,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22126068 CAS-Nummer: 1347757-99-6 |