N-Benzyl-N-(2,4-dinitrophenyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Benzyl-2,4-dinitroaniline
OR200049-1G
APOSOR200049-1GEA
0
EUR
APOSOR200049-1G
N-Benzyl-N-(2,4-dinitrophenyl)amine
N-Benzyl-N-(2,4-dinitrophenyl)amine
Formel:
C₁₃H₁₁N₃O₄ Molecular Weight: 273,25 g/mol Schmelzpunkt: 115…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179575 CAS-Nummer: 7403-38-5 |