4-(4-Nitrophenoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR200050-1G
APOSOR200050-1GEA
0
EUR
APOSOR200050-1G
4-(4-Nitrophenoxy)benzonitrile
4-(4-Nitrophenoxy)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₈N₂O₃ Schmelzpunkt: 156…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00443712 CAS-Nummer: 17076-68-5 |