3-(4-Nitrophenoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR200051-1G
APOSOR200051-1GEA
0
EUR
APOSOR200051-1G
3-(4-Nitrophenoxy)benzonitrile
3-(4-Nitrophenoxy)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₈N₂O₃ Schmelzpunkt: 106…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19289635 CAS-Nummer: 17076-74-3 |