Methyl-4-benzylmorpholine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR200057-1G
APOSOR200057-1GEA 0 EUR
APOSOR200057-1G
Methyl-4-benzylmorpholine-2-carboxylate
Methyl-4-benzylmorpholine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16990656
CAS-Nummer: 135782-29-5