2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridine

Lieferant: Apollo Scientific

OR200059-1G
APOSOR200059-1GEA 0 EUR
APOSOR200059-1G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridine
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Molecular Weight: 172.23 g/mol
Siedepunkt: 151…152 °C
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01125280
CAS-Nummer: 32570-88-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR