1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxamide
OR200066-1G
APOSOR200066-1GEA
132
EUR
APOSOR200066-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139,16 g/mol Schmelzpunkt: 177…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664820 CAS-Nummer: 54384-74-6 |