2-Amino-4-phenylthiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
OR200076-1G
APOSOR200076-1GEA
43.5
EUR
APOSOR200076-1G
2-Amino-4-phenylthiazol 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel:
C₉H₈N₂S Molecular Weight: 176,24 g/mol Schmelzpunkt: 148…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039680 CAS-Nummer: 2010-06-2 |