1-Methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR200078-1G
APOSOR200078-1GEA
0
EUR
APOSOR200078-1G
1-Methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene
1-Methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Formel:
C₁₃H₁₁NO₄ Schmelzpunkt: 109…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00443498 CAS-Nummer: 6337-24-2 |