(2E)-3-(4-Ethoxyphenyl)acryloyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR200085-1G
APOSOR200085-1GEA
0
EUR
APOSOR200085-1G
(2E)-3-(4-Ethoxyphenyl)acryloyl chloride
(2E)-3-(4-Ethoxyphenyl)acryloyl chloride
Formel:
C₁₁H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 210,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11108003 CAS-Nummer: 77251-75-3 UN: 3265 ADR: 8,III |