2-Pyridinylessigsäurehydrochlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl

OR20009-25G OR20009-5G OR20009-100G
APOSOR20009-25GEA 84.1 EUR
APOSOR20009-25G APOSOR20009-5G APOSOR20009-100G
2-Pyridinylessigsäurehydrochlorid
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₇NO₂
Schmelzpunkt: 135 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012812
CAS-Nummer: 16179-97-8
EINECS: 240-316-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR