5-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR200094-25G
APOSOR200094-25GEA 69.6 EUR
APOSOR200094-25G
5-Chlor-2-thiophencarbonylchlorid 97%
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Formel: C5H2Cl2OS
Molecular Weight: 181,04 g/mol
Schmelzpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043886
CAS-Nummer: 42518-98-9
UN: 3265
ADR: 8,II