1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR200100-1G
OR200100-250MG
OR200100-500MG
OR200100-2.5G
OR200100-5G
APOSOR200100-1GEA
314
EUR
APOSOR200100-1G
APOSOR200100-250MG
APOSOR200100-500MG
APOSOR200100-2.5G
APOSOR200100-5G
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Formel:
C₁₂H₈BrNO₃ Molecular Weight: 294.11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00222614 CAS-Nummer: 21969-04-0 |