6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR200109-5G
APOSOR200109-5GEA
59.6
EUR
APOSOR200109-5G
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171.58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834827 CAS-Nummer: 324028-95-7 |