3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR200119-250MG
APOSOR200119-250MGEA
473
EUR
APOSOR200119-250MG
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 217.02 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14584511 CAS-Nummer: 15936-06-8 UN: 3265 ADR: 8 III |