N-(2-Methoxyethyl)-N-Propylamin
Lieferant: Apollo Scientific
OR200127-1G
APOSOR200127-1GEA 0 EUR
APOSOR200127-1G
N-(2-Methoxyethyl)-N-Propylamin
N-(2-Methoxyethyl)-N-Propylamin
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144830
CAS-Nummer: 43175-57-1