3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR200130-1G
OR200130-250MG
OR200130-500MG
APOSOR200130-1GEA
0
EUR
APOSOR200130-1G
APOSOR200130-250MG
APOSOR200130-500MG
3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16739488 CAS-Nummer: 85829-29-4 UN: 3265 ADR: 8,III |