1-(4-Methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-1H-pyrazole hydroiodide
Lieferant: Apollo Scientific
OR200146-1G
APOSOR200146-1GEA
451
EUR
APOSOR200146-1G
1-(4-Methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-1H-pyrazole hydroiodide
1-(4-Methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-1H-pyrazole hydroiodide
Formel:
C₇H₁₀N₄·HI Molecular Weight: 278,094 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154661 CAS-Nummer: 1822851-86-4 |