2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200166-1G
OR200166-50MG
OR200166-250MG
OR200166-500MG
APOSOR200166-1GEA
0
EUR
APOSOR200166-1G
APOSOR200166-50MG
APOSOR200166-250MG
APOSOR200166-500MG
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18909527 CAS-Nummer: 139487-69-7 |