3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Dimethylnicotinoyl chloride
OR200167-250MG
APOSOR200167-250MGEA 249 EUR
APOSOR200167-250MG
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Formel: C₉H₈ClNO₂
Molecular Weight: 197,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11939183
CAS-Nummer: 90531-74-1