5-Methylfuran-2-boronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-2-furanboronic acid, 5-Methyl-2-furylboronic acid, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid
OR2011-1G
OR2011-250MG
OR2011-5G
APOSOR2011-1GEA
55.1
EUR
APOSOR2011-1G
APOSOR2011-250MG
APOSOR2011-5G
5-Methylfuran-2-boronsäure 97%
5-Methylfuran-2-boronsäure
Formel:
C₅H₇BO₃ Molecular Weight: 125.9183 g/mol Schmelzpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01114644 CAS-Nummer: 62306-79-0 |