4-(2-Aminoethyl)pyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(4-Pyridyl)ethylamin

OR2022-1G
APOSOR2022-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2022-1G
4-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C/1mmHg
Dichte: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038045
CAS-Nummer: 13258-63-4
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR