3-Brompyridin-N-oxid 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR2026-5G OR2026-25G
APOSOR2026-5GEA 0 EUR
APOSOR2026-5G APOSOR2026-25G
3-Brompyridin-N-oxid 97+%
3-Brompyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄BrNO
Siedepunkt: 130 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 30…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646056
CAS-Nummer: 2402-97-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR