2'-Bromacetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Bromacetophenon

OR2031-100G OR2031-25G OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA 116 EUR
APOSOR2031-100G APOSOR2031-25G APOSOR2031-500G
2'-Bromacetophenon 98%
2'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Dichte: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000067
CAS-Nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR