(±)-1-Pentin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2042-5G
APOSOR2042-5GEA
0
EUR
APOSOR2042-5G
(±)-1-Pentin-3-ol 95%
(±)-1-Pentin-3-ol
Formel:
C₅H₈O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004572 CAS-Nummer: 4187-86-4 |