1-(2-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Iodo-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzene, 1-[(2-Iodophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole
OR2053-1G
APOSOR2053-1GEA 109 EUR
APOSOR2053-1G
1-(2-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 97+%
1-(2-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₉H₈IN₃
Molecular Weight: 285,084 g/mol
Schmelzpunkt: 67…69,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741431
CAS-Nummer: 876316-31-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III