2-(Chlormethyl)tetrahydropyran 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2054-5G
APOSOR2054-5GEA 102 EUR
APOSOR2054-5G
2-(Chlormethyl)tetrahydropyran 99%
2-(Chlormethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₁ClO
Molecular Weight: 134,61 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C/12mmHg
Dichte: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006622
CAS-Nummer: 18420-41-2
UN: 1993
ADR: 3,III