5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (1H-Benzimidazol-5-yl)methanol

OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 255 EUR
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690267
CAS-Nummer: 106429-29-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR