1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
OR2066-1G
OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA
261
EUR
APOSOR2066-1G
APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₃N₃·ClH Schmelzpunkt: 198…199,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07690519 CAS-Nummer: 904696-62-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |