3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine, 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 3-(Pyrrolidinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR2072-1G
OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA
139
EUR
APOSOR2072-1G
APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741425 CAS-Nummer: 884507-45-3 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |