6-Phenylnicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Phenylpyridine-3-carboxylic acid, 6-Phenylnicotinic acid
OR2073-250MG
APOSOR2073-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR2073-250MG
6-Phenylnicotinic acid 97%
6-Phenylnicotinic acid
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199,21 g/mol Schmelzpunkt: 232…233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086128 CAS-Nummer: 29051-44-3 |