Lithium 2-[(morpholin-4-yl)methyl]benzoate, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2079-250MG
APOSOR2079-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR2079-250MG
Lithium 2-[(morpholin-4-yl)methyl]benzoate, technische Qualität
Lithium 2-[(morpholin-4-yl)methyl]benzoate
Formel: C₁₂H₁₄NO₃·Li
Molecular Weight: 227,185 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690277
CAS-Nummer: 904696-60-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR