2-Chlor-5-nitrozimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-5-nitrocinnamsäure, 3-(2-Chlor-5-nitrophenyl)propensäure
OR2084-25G
APOSOR2084-25GEA
132
EUR
APOSOR2084-25G
2-Chlor-5-nitrozimtsäure 97%
2-Chlor-5-nitrozimtsäure
Formel:
C₉H₆ClNO₄ Molecular Weight: 227.6 g/mol Schmelzpunkt: 219…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063312 CAS-Nummer: 36015-19-7 |