2,5-Dibrom-4-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dibrom-4-methylpyridin
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 139 EUR
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibrom-4-picolin
2,5-Dibrom-4-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Schmelzpunkt: 36…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234955
CAS-Nummer: 3430-26-0