2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2092-1G
OR2092-5G
APOSOR2092-1GEA
112
EUR
APOSOR2092-1G
APOSOR2092-5G
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine
Formel:
C₁₁H₈N₂O₃ Molecular Weight: 216.2 g/mol Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690283 CAS-Nummer: 28355-48-8 |