3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2098-250MG
APOSOR2098-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2098-250MG
3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(2,5-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027263
CAS-Nummer: 957061-00-6