5-Brom-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Brom-2-methoxypyridin-4-boronsäure, 5-Brom-2-methoxy-4-pyridinylboronsäure
OR2099-1G
APOSOR2099-1GEA 78.3 EUR
APOSOR2099-1G
5-Brom-2-methoxy-4-pyridinboronsäure 98%
5-Bromo-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BBrNO₃
Molecular Weight: 231,84 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781223
CAS-Nummer: 957060-94-5